Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™ Express
Description
- Mélange de deux enzymes hydrolytiques, une exonucléase I modifiée et une phosphatase alcaline de crevette (SAP), dans un tampon spécialement formulé
- Nettoyage par PCR en une étape et à un tube
- Protocole de cinq minutes
- Les formats de tubes uniques, de barrettes de 8 tubes et de plaques à 96 puits offrent une flexibilité allant du pipetage manuel au flux de travail automatisé
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Nbre de réactions | 5000 |