Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye
Description
- Protocole de 5 minutes : Des résultats plus rapides :
- Nettoyage par PCR en une étape à un tube : Ajoutez ExoSAP-IT Express directement au produit PCR
- Nouvelle technologie enzymatique : Inactivation irréversible en seulement une minute à 80°C
- Conserver les échantillons de PCR : 100 % de récupération des produits PCR, quelle que soit la longueur de l’amplicon
- Éliminez les colonnes ou les microbilles de centrifugation : Diminue considérablement le temps et les erreurs tout en augmentant le rendement
- Compatible : Aucune interférence dans les applications en aval
- Évolutif : Disponible dans une large gamme de volumes
- Formats multiples : Les formats à tube unique, à bande de 8 tubes et à plaque de 96 puits offrent une flexibilité allant du pipetage manuel aux flux de travail automatisés
- Se mettre au vert : Produisez moins de déchets grâce à une solution à tube unique pour le nettoyage par PCR
- Colorant de suivi en option : Ne perdez jamais la trace de l’addition de réactif pendant le pipetage
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Shipped on dry ice. Store at -20°C. |
| Format | barrette à 8 tubes, Plaque à 96 puits, tube simple |
| À utiliser avec (application) | Purification par PCR |
| Nbre de réactions | 1920 réactions |
| Gamme de produits | ExoSAP-IT |
| Forme protéique | Recombinant |
| Quantité | 1,920 reactions (96-well plate, 40 μL per we |
| Catégorie de recherche | Maladies génétiques |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Heure du test | 5 min |