Learn More
CELLPATH EXPERT SUPPORT DE MONTAGE
Code produit 30226292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
4 x 250 mL
Conditionnement:
1L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30226292 1 L 1L
30226293 4 x 250 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226292 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur SEA160000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.69€
    63.29€ / 1L
    Économisez 115.40€
    64% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
ExPert est un milieu à base de xylène, utilisé pour le montage et la conservation ultérieure des échantillons sur lames. Grâce à son séchage rapide, il permet aux utilisateurs d'examiner rapidement les lames au sein du laboratoire.
  • ExPert possède d'excellentes qualités de conservation à long terme, ne présentant aucune décoloration de l'échantillon monté après des années d'archivage.
  • L'indice de réfraction est équivalent à celui du produit leader du marché, étant proche de celui du verre +20 °C. La viscosité a été optimisée afin de réduire la formation de bulles d'air tout en augmentant la clarté du milieu.
  • Principaux avantages :
  • Séchage rapide
  • Convient pour la pose de couvertures manuelles et automatisées
  • Indice de réfraction équivalent aux leaders du marché
  • La viscosité est optimisée pour réduire les bulles d'air et améliorer la clarté.
Spécification
Type de produit Milieu de montage
Type de réactif Solution de monteur
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ExPert Mounting Medium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene