Learn More
CELLPATH EXPERT Support XTF moyen
Code produit 30226294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
4 x 250 mL
Conditionnement:
1L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
30226294 1 L 1L
30226295 4 x 250 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226294 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur SEA190000A
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ExPert XTF est un milieu de montage sans xylène ni toluène utilisé pour recouvrir et conserver de façon permanente de fines coupes de tissus colorés. L'absence de xylène et de toluène (deux substances potentiellement cancérigènes) confère à XTF une sécurité accrue pour l'utilisateur final.
  • L'indice de réfraction est similaire à celui d'ExPert, proche de celui du verre à +20 °C.
  • Principaux avantages :
  • Sans danger pour l'utilisateur final car sans xylène ni toluène
  • Convient pour la pose de couvertures manuelles et automatisées
Spécification
Type de produit Milieu de montage
Type de réactif Solution de monteur
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ExPert XTF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol