Description
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Le milieu d’expression Expi293™ est un milieu de culture défini chimiquement, exempt de sérum et de protéines pour la croissance et la transfection de cellules embryonnaires humaines de rein (HEK) 293 adaptées à la suspension. Il est spécialement conçu comme un composant clé pour prendre en charge la culture haute densité des cellules Expi293F™ dans le système d’expression Expi293™ pour l’expression transitoire et évolutive de protéines.
- Favorise la croissance des cultures de cellules 293 en suspension à des densités dépassant 1,5 x 10^7 cellules / ml
- Le milieu de culture exempt de sérum, en suspension, compatible avec la transfection, permet un taux d’efficacité des transfections supérieur à 70 % lorsque le réactif de transfection ExpiFectamine™ est utilisé
- Permet l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements jusqu’à 1 gramme par litre de protéines recombinantes
- Favorise la croissance et la transfection des cellules 293 dans des formats de culture inférieurs à 1 ml dans des plaques multipuits et supérieurs à 10 l dans des bioréacteurs jetables
- Ne contient pas de rouge de phénol
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, FreeStyle™ 293-F Cells, 293F |
| Type de cellule | Cellules rénales embryonnaires |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu d’expression |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Dextrose, Chlorhydrate de pyridoxine |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Expi293 Expression Medium
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.