Learn More
Gibco™ Milieu d’expression Expi293™
Code produit 15490694 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
10 L
20 L
6 x 1 l
Conditionnement:
10L
1L
20L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490694 10 L 10L
15400704 20 L 20L
13469756 1 l 1L
13489756 6 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15490694 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1435103
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu d’expression Expi293™
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Le milieu d’expression Expi293™ est un milieu de culture défini chimiquement, exempt de sérum et de protéines pour la croissance et la transfection de cellules embryonnaires humaines de rein (HEK) 293 adaptées à la suspension. Il est spécialement conçu comme un composant clé pour favoriser la culture haute densité des cellules Expi293F™ dans le système d’expression Expi293™ pour l’expression transitoire et évolutive de protéines.
  • Favorise la croissance des cultures de cellules 293 en suspension à des densités dépassant 1,5 x 10^7 cellules / ml
  • Le milieu de culture exempt de sérum, en suspension, compatible avec la transfection, permet un taux d’efficacité des transfections supérieur à 70 % lorsque le réactif de transfection ExpiFectamine™ est utilisé
  • Permet l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements jusqu’à 1 gramme par litre de protéines recombinantes
  • Favorise la croissance et la transfection des cellules 293 dans des formats de culture inférieurs à 1 ml dans des plaques multipuits et supérieurs à 10 l dans des bioréacteurs jetables
  • Ne contient pas de rouge de phénol
    Le milieu d’expression Expi293™ est formulé avec le réactif GlutaMAX™-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu d’expression Expi293™ ne contient pas de composants d’origine humaine ou animale. Le milieu de culture n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire Expi293F™
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu d’expression
    Avec additifs GlutaMAX
    Sans additif Sans rouge de phénol
    Gamme de produits Expi293
    Quantité 10 L
    Contenu et stockage Un sachet universel de 10 litres
    Stockez dans l’obscurité entre 2 et 8°C.
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.