Learn More
Gibco™ Kit système d’expression GnTI- Expi293™
Code produit 16366395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16366395 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16366395 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39250
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de système d’expression GnTI-EXPI293 fait partie de la plateforme Expi293 pour une expression rapide et à rendement élevé des protéines transitoires à partir de cellules 293 de mammifères
Le kit système est centré sur les cellules Expi293F conçues qui n’ont pas d’activité N-acétylglucosaminyltransférase I (GnTI) et qui n’ont donc pas de N-glycanes complexes. La lignée cellulaire a été établie par la neutralisation sélective du gène GnTI dans les cellules parentales Expi293F. Cette lignée cellulaire est un outil puissant pour l’expression à haut rendement de protéines recombinantes glycosylées homogènes.
Caractéristiques :
  • N-glycosylation homogène des protéines exprimées
  • Rendements protéiques équivalents aux cellules Expi293F parentales - jusqu’à 1 g/l
  • Rendements protéiques significativement plus élevés que les autres alternatives de lignées cellulaires HEK293 GnTI
  • Culture en suspension, à haute densité des cellules Expi293F GnTI dans le milieu d’expression Expi293
  • Transfection transitoire extrêmement efficace à l’aide du réactif Expifectamine 293 en association avec des activateurs de transfection spécialisés
Les composants incluent :
  • 1 flacon de cellules GnTI- Expi293F congelées
  • 1 l de milieu d’expression Expi293
  • 1 kit de transfection ExpiFectamine 293 suffisant pour transfecter 1 l de culture
  • Tampon de complexation Opti-Plex de 100 ml
  • 1 kit de clivage de glycane PNGase F
  • Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Tous les composants du système d’expression Expi293 GnTI sont également disponibles à la vente séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de livraison Transfection
Quantité 1 kit
Contenu et stockage • Cellules GnTI- EXPI293F (1 x 107 cellules/flacon), stocker dans de l’azote liquide en phase vapeur
• 1 l milieu d’expression Expi293, à conserver entre 2  – 8°C (à l’abri de la lumière)
• Kit de transfection Expifectamine 293 pour 1 l de culture, à conserver entre 2  – 8°C
• 100 ml de tampon de complexation Opti-Plex, à conserver entre 2  – 8°C (à l’abri de la lumière)
• Kit de clivage du glycane PNGase F, stocker à -20°C
• Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP, à conserver entre 2  – 8°C ou stockage à long terme à -20°C
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Lignée cellulaire Expi293F™
Gamme de produits Expi293
À utiliser avec (application) Production de protéines