Learn More
Gibco™ Kit système d’expression inductible Expi293™
Code produit 16386395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16386395 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16386395 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39251
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Le kit de système d’expression inductible Expi293 fait partie de la plateforme Expi293 pour l’expression rapide et à haut rendement de protéines transitoires à partir de cellules 293 de mammifères
  • Le kit de système est centré sur des cellules Expi293F conçues qui expriment de façon stable la protéine répresseur de la tétracycline (TetR), permettant ainsi l’expression génétique de la tétracycline par la protéine régulatrice
  • La lignée cellulaire inductible a été établie par l’intégration stable du plasmide pcDNA6 / TR réglementaire, qui code le gène TetR sous le contrôle du promoteur humain CMV
  • Cette lignée cellulaire est un outil puissant pour une expression à haut rendement inductible de la tétracycline des protéines recombinantes
Caractéristiques :
  • Expression protéique inductible par la tétracycline avec des niveaux d’expression basale extrêmement faibles
  • Rendements protéiques équivalents aux cellules Expi293F parentales : jusqu’à 1 g / L
  • Vecteur d’expression pcDNA5/TO pour l’expression régulée par la tétracycline du gène d’intérêt
  • Suspension, culture haute densité des cellules inductibles Expi293F dans le milieu d’expression Expi293
  • Transfection transitoire extrêmement efficace à l’aide du réactif ExpiFectamine 293 en association avec des activateurs de transfection spécialisés
Les composants incluent :
  • 1 flacon de cellules inductibles Expi293F congelées
  • 1 L de milieu d’expression Expi293
  • 1 kit de transfection ExpiFectamine 293 suffisant pour transfecter 1 L de culture
  • Tampon de complexation Opti-Plex de 100 ml
  • 1 kit de vecteur d’expression de mammifères pcDNA5 / TO
  • 500 mg de chlorhydrate de tétracycline
  • Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Tous les composants du système d’expression inductible Expi293 sont également disponibles à la vente séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de système d’expression inductible
Type de livraison Transfection
Quantité 1 kit
Contenu et stockage • Cellules inductibles Expi293F (1 x 107 cellules / flacon), conserver dans de l’azote liquide en phase vapeur
• 1 L de milieu d’expression Expi293, conserver entre 2 et 8°C (à l’abri de la lumière)
• Kit de transfection ExpiFectamine 293 pour 1 L de culture, conserver entre 2 et 8°C
• 100 ml de tampon de complexation Opti-Plex, conserver entre 2 et 8°C (à l’abri de la lumière)
• 20 µg de vecteur d’expression de mammifère pcDNA5 / TO, conserver entre 2 et 8°C ou stockage à long terme à -20°C.
• Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP, conserver entre 2 et 8°C ou stockage à long terme à -20°C.
• 500 mg de chlorhydrate de tétracycline, conserver à -20°C
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Matériau de départ ADN
Lignée cellulaire Expi293F™
Gamme de produits Expi293
À utiliser avec (application) Expression de protéines
Accélérateur CMV/TO