Learn More
Gibco™ Kit système d’expression GnTI inductible par Expi293™
Code produit 16396395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16396395 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16396395 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39252
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Le kit de système d’expression GnTI inductible par Expi293 fait partie de la plateforme Expi293 pour une expression rapide et à rendement élevé des protéines transitoires à partir de cellules 293 de mammifères
  • Le kit système est centré sur les cellules Expi293F conçues qui n’ont pas d’activité N-acétylglucosaminyltransférase I (GnTI), et qui manquent donc de N-glycanes complexes. Elles expriment de façon stable la protéine répresseur de tétracycline (TetR), permettant ainsi l’expression protéique régulée par la tétracycline
  • La lignée cellulaire GnTI inductible Expi293F a été établie par la neutralisation sélective du gène GnTI et l’intégration stable du plasmide de régulation pcDNA6 / TR, qui code le gène TetR sous le contrôle du promoteur humain CMV, dans les cellules parentales Expi293F
  • Cette lignée cellulaire est un outil puissant pour l’expression à rendement élevé inductible par la tétracycline de protéines recombinantes glycosylées homogènes.
Caractéristiques :
  • N-glycosylation homogène des protéines exprimées
  • Expression protéique inductible par la tétracycline avec des niveaux d’expression basale extrêmement faibles
  • Rendements protéiques équivalents aux cellules Expi293F parentales : jusqu’à 1 g/l
  • Vecteur d’expression pcDNA5/TO pour l’expression régulée par la tétracycline du gène d’intérêt
  • Culture en suspension, à haute densité des cellules GnTI inductibles par Expi293F dans le milieu d’expression Expi293
  • Transfection transitoire extrêmement efficace à l’aide du réactif ExpiFectamine 293 en association avec des activateurs de transfection spécialisés
Les composants incluent :
  • 1 flacon de cellules GnTI inductibles Expi293F congelées
  • 1 L de milieu d’expression Expi293
  • 1 kit de transfection ExpiFectamine 293 suffisant pour transfecter 1 L de culture,
  • Tampon de complexation Opti-Plex de 100 ml
  • 1 kit de clivage de glycane PNGase F
  • 1 kit de vecteur d’expression de mammifères pcDNA5 / TO
  • 500 mg de chlorhydrate de tétracycline
  • Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Tous les composants du système d’expression GnTI inductible par Expi293 sont également disponibles à la vente séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de livraison Transfection
Quantité 1 kit
Contenu et stockage • Cellules GnTI inductibles par Expi293F (1 x 107 cellules/flacon), conserver dans de l’azote liquide en phase vapeur
• 1 L de milieu d’expression Expi293, à conserver entre 2 et 8°C (à l’abri de la lumière)
• Kit de transfection Expifectamine 293 pour 1 L de culture, à conserver entre 2 et 8°C
• Kit de clivage du glycane PNGase F, à conserver à -20 C
• 100 ml de tampon de complexation Opti-Plex, à conserver entre 2 et 8°C (à l’abri de la lumière)
• 20 µg de vecteur d’expression de mammifère pcDNA5/TO, à conserver entre 2 et 8°C ou stockage à long terme à -20°C.
• 500 mg d’hydrochlorure de tétracycline, conserver à -20°C
• Vecteur de contrôle positif pRABBIT IgG IRES-EmGFP, à conserver entre 2 et 8°C ou stockage à long terme à -20°C
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Lignée cellulaire Expi293F™
Gamme de produits Expi293
À utiliser avec (application) Production de protéines
Accélérateur CMV/TO