Learn More
Gibco™ Expi293™ Cellules PRO
Code produit 31337526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
6 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31337526 1 mL
31337533 6 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31337526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A40001140
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Expi293 Les cellules PRO sont une lignée cellulaire HEK293 de nouvelle génération pour une expression protéique rapide et à haut rendement. Elles permettent d'obtenir des performances robustes et évolutives sur une large gamme de protéines et de formats, avec une cinétique de croissance et une cohérence d'expression améliorées jusqu'à 40 passages.
Expi293 Les cellules PRO sont dérivées de la lignée cellulaire HEK 293 et sont un composant principal de la Expi293 système d’expression des RRP. Ils sont maintenus en culture en suspension et atteignent une densité élevée dans Expi293 RRP  moyenne d’expression. Expi293 Les cellules PRO sont hautement transfectables et génèrent des résultats protéiques supérieurs par rapport aux lignées cellulaires HEK 293 standard dans l’expression des protéines transitoires.
Attributs de Expi293 Les cellules PRO comprennent :
  • cellules en suspension pré-adaptées à Expi293 PRO Expression Medium
  • Des niveaux d'expression protéique plus élevés que dans d'autres cellules HEK 293 adaptées à Expi293 PRO Expression Medium
  • Croissance cellulaire plus rapide et viabilité de culture supérieure à celle des cellules HEK 293 standard adaptées à la suspension
  • Performances d'expression transitoire constantes pendant 40 passages après décongélation
Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 mL de cellules à une concentration de 1 x 10⁷ cellules viables/mL. Expi293 Médium d'expression PRO et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être décongelées directement dans Expi293 PRO Expression Medium. Le pack de six flacons permet de ne pas avoir à développer ni à redéposer les cellules en laboratoire.
Les cellules sont généralement cultivées dans des flacons sur une plateforme d'agitation dans un incubateur de culture cellulaire humidifié au CO2 . Cependant, les cultures sont adaptables à partir de volumes de < 1 mL dans des plaques multipuits à > 10 L dans les bioréacteurs. La récolte des protéines peut être effectuée 2 –à 7 jours après la transfection, en fonction de la protéine exprimée. Pour l'expression d'anticorps recombinants, la récolte a généralement lieu 4 –à 7 jours après la transfection. Aucune supplémentation du milieu de culture ni aucune alimentation en lot ne sont nécessaires durant l’expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 10⁷ cellules/mL, conserver dans l'azote liquide
Age Embryonique
Lignée cellulaire 293 (HEK)
Type de cellule Rein (embryonnaire)
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Forme Cryoconservé
Sexe Femelle
Espèces Humain
Tissue Tissu rénal embryonnaire humain
Format Flacon
Gamme de produits Expi293 PRO
Type de produit Cellules HEK293
Quantité 1 mL