Learn More
Gibco™ Expi293™ PRO Expression Medium
Code produit 31337530 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31337530 20 L -
31337527 1 L -
31337531 6 x 1 L -
18856517 6 x 1 L 6 pièces
31337532 10 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31337530 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4000135504
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Expi293 Le milieu d'expression PRO permet une production rapide et à haut rendement de protéines à partir de cellules HEK293. Conçu pour des cultures à grande échelle et à haute densité, avec une expression constante pour une variété de protéines, y compris des cibles complexes et à faible rendement.
Gibco Expi293 Le moyen d’expression PRO est un support chimiquement défini, sans sérum et sans protéines, pour la croissance et la transfection des cellules de rein embryonnaire humain (HE) 293 adaptées à la suspension. Il est spécialement conçu comme un composant principal pour soutenir la culture à haute densité de Expi293 les lymphocytes RRP dans Expi293 Système d’expression du RRP pour l’expression des protéines transitoires évaluables.
  • Favorise la croissance de cultures de cellules HEK 293 en suspension jusqu'à des densités supérieures à 15 x 10^6 cellules/mL.
  • milieu de culture en suspension sans sérum compatible avec la transfection
  • Permet une expression soutenue et de haut niveau de cultures transfectées de manière transitoire à haute densité, atteignant des rendements allant jusqu'à 5 g/L de protéines recombinantes
  • Permet la croissance et la transfection des cellules HEK293 dans des volumes de culture allant de 1 mL à 10 L.
  • Ne contient pas de rouge de phénol
Expi293 Le milieu d'expression PRO est formulé avec le réactif GlutaMAX-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Expi293 Le milieu d'expression PRO ne contient aucun composant d'origine humaine ou animale. Le milieu de culture n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire 293 (HEK)
Type de cellule Cellules rénales embryonnaires
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’expression
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs GlutaMAX
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Gamme de produits Expi293 PRO
Quantité 20 L
Contenu et stockage Stockez dans l’obscurité entre +2° et +8°C.
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.