Learn More
Gibco™ Expi293™ Kit système d'expression PRO
Code produit 31337525 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit de démarrage
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31337525 1 kit de démarrage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31337525 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A40003643
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Expi293 Le système d'expression PRO permet une production rapide et à haut rendement de protéines à partir de cellules HEK293. Conçu pour l'efficacité et l'évolutivité, il permet une expression supérieure des protéines complexes grâce à un flux de travail simplifié et facile à automatiser.
L'/Le/La Gibco Expi293 Le système d’expression PRO est une solution complète pour la production rapide de protéines à haut rende à partir des cellules HEK293. Il s’agit d’un système d’expression entièrement intégré conçu pour fournir des résultats plus élevés d’une plus grande variété de protéines— y compris les protéines difficiles à faible taux— avec une vitesse et une efficacité exceptionnelles, et un protocole facile à automatiser. Il est essentiel de produire des protéines de plus en plus complexes avec des résultats plus élevés et un débit accru pour accélérer les percées dans les applications de recherche sur les protéines et le développement de médicaments.
Le Expi293 Le système PRO Expression System comprend les fonctionnalités suivantes :
  • Débloquer de nouvelles cibles protéiques ; exprimer des protéines difficiles à produire et à faible rendement
  • Rendements protéiques exceptionnels ; augmentation considérable des rendements protéiques —jusqu'à 5 g/L
  • Rentable ; le coût/mg le plus bas
  • Production rapide de protéines recombinantes en seulement 2 à 4 –jours
  • Haut débit et compatible avec l'automatisation
  • Cultures à haute densité de Expi293 cellules PRO qui permettent d'obtenir un plus grand nombre de cellules exprimantes par millilitre de culture
  • Réduisez par trois les réactifs, la verrerie en plastique et la main-d'œuvre.
  • Repliement natif et modification post-traductionnelle chez les mammifères des protéines exprimées
  • Expression évolutive à partir de < 1 mL à > 10 L
Les composants inclus dans le Expi293 Le kit PRO Expression System comprend : deux flacons congelés Expi293 Cellules PRO, un litre de Expi293 PRO Expression Medium, un Expi293 Kit de transfection PRO suffisant pour transfecter 1 litre de culture, Opti-Plex Tampon de complexation et vecteur de contrôle positif exprimant un anticorps. Tous les composants de Expi293 Les systèmes PRO Expression sont également disponibles à l'achat individuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Expi293 PRO
Type de cellule HEK293
Format Kit
Accélérateur pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfection à base de lipides, transfection transitoire
Espèces Humaine
Type de produit Kit de système d’expression
Quantité 1 kit de démarrage