Learn More
Gibco™ Expi293™ Kit de transfection PRO
Code produit 31337529 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
Pour 1 L de transfection
Pour une transfection de 10 L
Pour une transfection de 50 L
Pour une transfection de 6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour
31337529 Pour une transfection de 50 L
31337528 Pour 1 L de transfection
31337534 Pour une transfection de 6 L
31337535 Pour une transfection de 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31337529 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A40002930
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Le Expi293 Le kit de transfection PRO permet une introduction très efficace d'ADN dans les cellules HEK293, favorisant une expression protéique rapide et évolutive. Optimisé pour une utilisation avec Expi293F Pour les cellules, il offre des performances robustes sur une large gamme de types de protéines.
L'/Le/La Expi293 Le kit de transfusion PRO est un composant principal de la Expi293 système d’expression des RRP. Il est conçu pour la transfection transitoire des cultures à haute densité de cellules HEK 293. Les réactifs de transinfection cationiques, à base de lipides et à haute efficacité sont conçus pour renforcer l'expression des protéines à partir du Expi293 Cellules RRP cultivées dans Expi293 RRP  moyenne d’expression.
  • Conçu spécifiquement pour la transfection de cultures cellulaires en suspension à haute densité, avec des nutriments et des activateurs complémentaires qui améliorent les performances de transfection et l'expression des protéines.
  • Permet d'obtenir des rendements protéiques 2 à 10 fois supérieurs à ceux des autres réactifs de transfection utilisés sur des plaques à haute densité. Expi293 Cultures cellulaires PRO
  • Assure des résultats de transfection solides et reproductibles, permettant de renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs résultats
  • Adapte les transfections pour les volumes de cultures inférieures à 1 ml jusqu’à ceux supérieurs à 10 litres, tout en maintenant des rendements protéiques volumétriques équivalents
Le Expi293 Le kit de transfection PRO est spécialement conçu pour fonctionner avec Expi293 Cellules PRO dans le système d'expression Expi29 PRO. Le kit de transfection est composé de lipides cationiques à base de lipides. Expi293 réactif de transfection PRO et Expi293 PRO enhancer et feed, qui stimulent la transfection, la viabilité cellulaire et l'expression des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule HEK293
Format Kit
Type d’échantillon ADN plasmidique
Accélérateur pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfection à base de lipides, transfection transitoire
Gamme de produits Expi293 PRO
Type de produit Kit de transfection
Pureté Qualité pour culture cellulaire
Quantité Pour une transfection de 50 L
Suffisant pour Pour une transfection de 50 L