Learn More
Descrizione
L'/Le/La Expi293 Le kit de transfusion PRO est un composant principal de la Expi293 système d’expression des RRP. Il est conçu pour la transfection transitoire des cultures à haute densité de cellules HEK 293. Les réactifs de transinfection cationiques, à base de lipides et à haute efficacité sont conçus pour renforcer l'expression des protéines à partir du Expi293 Cellules RRP cultivées dans Expi293 RRP moyenne d’expression.
- Conçu spécifiquement pour la transfection de cultures cellulaires en suspension à haute densité, avec des nutriments et des activateurs complémentaires qui améliorent les performances de transfection et l'expression des protéines.
- Permet d'obtenir des rendements protéiques 2 à 10 fois supérieurs à ceux des autres réactifs de transfection utilisés sur des plaques à haute densité. Expi293 Cultures cellulaires PRO
- Assure des résultats de transfection solides et reproductibles, permettant de renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs résultats
- Adapte les transfections pour les volumes de cultures inférieures à 1 ml jusqu’à ceux supérieurs à 10 litres, tout en maintenant des rendements protéiques volumétriques équivalents
Le Expi293 Le kit de transfection PRO est spécialement conçu pour fonctionner avec Expi293 Cellules PRO dans le système d'expression Expi29 PRO. Le kit de transfection est composé de lipides cationiques à base de lipides. Expi293 réactif de transfection PRO et Expi293 PRO enhancer et feed, qui stimulent la transfection, la viabilité cellulaire et l'expression des protéines.
Specifica
Specifica
| Type de cellule | HEK293 |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ADN plasmidique |
| Accélérateur | pcDNA™ 3.4 |
| Transfection Technique | Transfection à base de lipides, transfection transitoire |
| Gamme de produits | Expi293 PRO |
| Type de produit | Kit de transfection |
| Pureté | Qualité pour culture cellulaire |
| Quantité | Pour une transfection de 6 L |
| Suffisant pour | Pour une transfection de 6 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.