Learn More
Gibco™ Expi293F™ GnTI- Cells
Code produit 16346552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16346552 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16346552 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39240
 Article restreint
En stock
La lignée cellulaire Expi293F GnTI est dérivée des cellules Expi293F conçues qui n’ont pas d’activité N-acétylglucosaminyltransférase I (GnTI) et qui n’ont donc pas de N-glycanes complexes.
Outil puissant pour l’expression à haut rendement de protéines recombinantes glycosylées homogènes.
Caractéristiques :
  • Culture en suspension, à haute densité dans le milieu d’expression Expi293
  • N-glycosylation homogène des protéines exprimées
  • Rendements protéiques équivalents aux cellules Expi293F parentales : jusqu’à 1 g / l
  • Rendements protéiques significativement plus élevés que les autres alternatives de lignées cellulaires HEK293 GnTI
Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables / ml dans un milieu d’expression Expi293 et DMSO de 10 %. Les cellules doivent être décongelées directement dans le milieu d’expression Expi293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon de cellules GnTI- Expi293F (1 x 107 cellules / flacon), stocker dans de l’azote liquide en phase vapeur
Gamme de produits Expi293
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique