Learn More
Gibco™ Expi293F™ Inducible GnTI- Cells
Description
Lignée cellulaire établie par la neutralisation sélective du gène GnTl et l’intégration stable du plasmide de régulation pcDNA6/TR, qui code le gène TetR sous le contrôle du promoteur humain CMV. C’est un outil puissant pour l’expression à haut rendement inductible par la tétracycline de protéines recombinantes glycosylées homogènes.
Caractéristiques :
- Culture en suspension, à haute densité dans le milieu d’expression Expi293
- N-glycosylation homogène des protéines exprimées
- Expression protéique inductible par la tétracycline avec des niveaux d’expression basale extrêmement faibles
- Rendements protéiques équivalents aux cellules Expi293F parentales : jusqu’à 1 g / l
Pour l’expression inductible d’une protéine d’intérêt, le vecteur d’expression de pcDNA5/TO de mammifère ou un vecteur inductible équivalent est requis pour l’expression génétique régulée par la tétracycline.
Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables / ml dans un milieu d’expression Expi293 et DMSO de 10 %. Les cellules doivent être décongelées directement dans le milieu d’expression Expi293.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 flacon de cellules GnTI inductible Expi293F (1 x 107 cellules / flacon), stocker dans de l’azote liquide en phase vapeur |
| Gamme de produits | Expi293 |
| Quantité | 1 flacon |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |