Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
Code produit 17153069 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17153069 6 pièces
15694391 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17153069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A29132
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells.
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells (1). They are a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133). ExpiCHO-S Cells are maintained in suspension culture, have minimal tendency to clump, and grow to high density in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001). As part of the ExpiCHO Expression System Kit, the cells generate superior protein yields by transient transfection compared to standard CHO and 293 cells.
  • Permettent des rendements allant jusqu’à 3 g de protéines par l de culture transfectée dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
  • Permettent une production de protéines transitoires rapide et à haut rendement, permettant aux laboratoires développant des protéines biothérapeutiques de travailler avec les protéines exprimées par CHO du début à la fin du processus de développement de médicaments
  • Adaptées à la croissance en suspension haute densité dans le milieu d’expression ExpiCHO
  • Présentent des temps de doublage rapides d’environ 17 heures
  • Permettent des performances d’expression transitoire constantes pour plus de 30 passages après décongélation
  • Maintiennent une viabilité et une productivité élevées des cellules pendant plus de 10 jours après la transfection dans le cadre du système d’expression ExpiCHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 1 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.