Learn More
Gibco™ Kit de transfection Expifectamine™ 293
Code produit 13395544 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pour 10 litre de culture
Pour 1 litre de culture
Pour 50 litre de culture
Conditionnement:
1 kit
10L
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13395544 Pour 10 litre de culture 10L
13423269 Pour 50 litre de culture 1 kit
13385544 Pour 1 litre de culture 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13395544 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A14525
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour la transfection transitoire des cultures de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK) 293 haute densité.
The ExpiFectamine 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293 Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F cells cultured in Expi293 Expression Medium.
  • Le kit de transfection ExpiFectamine™ 293 est un composant clé du système d’expression Expi293™
  • Il est conçu pour la transfection transitoire des cultures de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK) 293 haute densité
  • Le réactif et les activateurs cationiques de transfection à base de lipides à haute efficacité sont conçus pour alimenter le niveau le plus élevé possible d’expression protéique des cellules Expi293F™ cultivées sur le milieu d’expression Expi293™
  • Permet d’obtenir des rendements protéiques de 2 à 10 fois supérieurs à ceux des autres réactifs de transfection utilisés sur les cultures cellulaires 293 haute densité
  • Emploie les mêmes protocoles d’expression transitoire que ceux utilisés dans les systèmes de culture en suspension 293 basse densité, afin de passer facilement d’un système basse densité au système d’expression Expi293™ haute densité à rendement élevé
  • Assure des résultats de transfection solides et reproductibles, permettant de renforcer la confiance des utilisateurs dans leurs résultats
  • Adapte les transfections pour les volumes de cultures inférieures à 1 ml jusqu’à ceux supérieurs à 10 litres, tout en maintenant des rendements protéiques volumétriques équivalents
  • Conserver entre 2°C et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Expi293F™
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Contenu et stockage Réactif ExpiFectamine™ 293 de 27 ml
Amplificateur 1 de transfection Expifectamine™ 293 de 50 ml
Amplificateur 2 de transfection Expifectamine™ 293 de 500 ml
Suffisant pour la transfection de 10 l de culture
Conserver entre +2°C à +8°C
Type de cellule Lignées cellulaires établies
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits Expifectamine
Type de produit Kit de transfection
Pureté Qualité pour culture cellulaire
Quantité Pour 10 litre de culture
Compatible avec le sérum Non