Learn More
Gibco™ Kit de transfection ExpiFectamine™ CHO
Code produit 15476784 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pour 10 litre de culture
Pour 1 litre de culture
Pour 50 litre de culture
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476784 Pour 1 litre de culture 1 kit
15627878 Pour 10 litre de culture 1 pièce
17143069 Pour 50 litre de culture 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15476784 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A29129
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ces réactifs de transfection cationique à haute efficacité, couplés à un activateur de transfection optimisé et une alimentation de culture, permettront d’obtenir le niveau d’expression protéique le plus élevé possible à partir de cellules ExpiCHO-S™ cultivées dans un milieu d’expression ExpiCHO™
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
  • Permet d’obtenir une efficacité de transfection supérieure à 90 % de la culture des cellules CHO en suspension à haute densité, avec un activateur de transfection et une alimentation de culture correspondants pour augmenter les performances de transfection et l’expression des protéines
  • Nécessite un tiers à moitié moins d’ADN plasmide que d’autres réactifs de transfection tout en obtenant des performances d’expression supérieures
  • Fournit des options pour trois protocoles d’expression transitoire pour une flexibilité maximale du travail tout en s’adaptant au même flux de travail global que celui utilisé par d’autres systèmes d’expression transitoire, tels que FreeStyle™ MAX CHO et Expi293™
  • Produit des résultats de transfection solides et reproductibles, ce qui renforce votre confiance dans vos résultats
  • Démontre une évolutivité linéaire des transfections à partir de volumes de culture allant de <1 ml à >10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Classification Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement
Contenu et stockage Réactif CHO Expifectamine de 3,2 ml
Activateur CHO ExpiFectamine de 6 ml
Alimentation ExpiCHO 330 ml
Suffisante pour transfection de 1 l de culture
Conserver dans l’obscurité à 2 -8°C.
Type de cellule Cellules ovariennes
Format Kit
Accélérateur pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
Gamme de produits Expifectamine
Type de produit Kit de transfection CHO
Quantité Pour 1 litre de culture