Description
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
- Permet d’obtenir une efficacité de transfection supérieure à 90 % de la culture des cellules CHO en suspension à haute densité, avec un activateur de transfection et une alimentation de culture correspondants pour augmenter les performances de transfection et l’expression des protéines
- Nécessite un tiers à moitié moins d’ADN plasmide que d’autres réactifs de transfection tout en obtenant des performances d’expression supérieures
- Fournit des options pour trois protocoles d’expression transitoire pour une flexibilité maximale du travail tout en s’adaptant au même flux de travail global que celui utilisé par d’autres systèmes d’expression transitoire, tels que FreeStyle™ MAX CHO et Expi293™
- Produit des résultats de transfection solides et reproductibles, ce qui renforce votre confiance dans vos résultats
- Démontre une évolutivité linéaire des transfections à partir de volumes de culture allant de <1 ml à >10 L
Specifikationer
Specifikationer
| Lignée cellulaire | ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted |
| Classification | Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement |
| Contenu et stockage | Cinq kits de 10 litres ; suffisants pour la transfection de 50 litres de culture 160 ml de réactif CHO Expifectamine 300 ml activateur CHO Expifectamine 16,5 l alimentation ExpiCHO Stocker dans l’obscurité entre 2 et 8°C. |
| Type de cellule | Cellules ovariennes |
| Format | Kit |
| Accélérateur | pcDNA™ 3.4 |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| Gamme de produits | Expifectamine |
| Type de produit | Kit de transfection CHO |
| Quantité | Pour 50 litre de culture |
| Visa mer |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.