Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Code produit 15889116 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15889116 1 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889116 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3767802
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu CD Gibco™ ExpiSf™ est un milieu défini chimiquement, sans levures, sans sérum, sans protéines, sans composants d’origine animale, spécialement conçu pour la croissance à haute densité, la transfection et l’infection par baculovirus des cellules d’insectes Sf9 (Spodoptera frugiperda) adaptées à la suspension.
  • Reproductibilité et fiabilité élevée entre chaque lot
  • Facilite l’expression de haut niveau des cultures infectées par le baculovirus, ce qui permet d’obtenir des rendements protéiques trois fois plus élevés que ceux des plateformes traditionnelles d’expression des insectes
  • Soutient la croissance des cultures de Sf9 en suspension à des densités approximatives de 2 x 107 cellules/ml, avec une viabilité cellulaire > 90 %
  • Soutient l’infection à haute densité par baculovirus recombinant des cellules de Sf9 en suspension
  • Soutient la croissance, la transfection et l’infection par baculovirus des cellules Sf9 dans des formats de culture allant de plaques à 24 puits à des flacons agitateurs > 3 L
  • Formulation prête à l’emploi, sans supplémentation requise
  • Produit fabriqué selon un procédé certifié par la norme ISO 13485 et conforme à la directive 21 CFR 820 concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles relatives aux dispositifs médicaux
Le milieu ExpiSf™ CD est un composant essentiel du système d’expression ExpiSf. Pour obtenir une expression protéique la plus élevée, le milieu peut être utilisé en association avec l’amplificateur d’expression protéique adapté, ExpiSf Enhancer, qui est fourni dans le kit de production protéique ExpiSf (réf. A3767806). Les cellules Sf21 et High Five™ sont adaptées à d’autres milieux commercialisés, exempts de sérum, et peuvent convenir à la croissance dans le milieu ExpiSf CD. Toutefois, l’adaptation séquentielle est nécessaire et la croissance à haute densité n’est pas garantie. Le milieu ExpiSf™ CD n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes. La croissance cellulaire s’effectue généralement dans des flacons de type Erlenmeyer sur une plateforme agitatrice, dans un incubateur de cultures cellulaires sans CO2 non humidifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantité 1 000 mL
Contenu et stockage 1 flacon de 1 000 ml, conserver dans l’obscurité entre 2 et 8°C
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Cellules compatibles Cellules d’insecte
Format Liquide
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits ExpiSf
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.