Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Code produit 15829126 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l (milieu ExpiSf CD), 4 x 1 ml (séquence activatrice ExpiSf)
6 x 1 000 ml (milieu ExpiSf CD), 24 x 1 ml (activateur ExpiSf)
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829126 1 l (milieu ExpiSf CD), 4 x 1 ml (séquence activatrice ExpiSf) 1 pièce
16671323 6 x 1 000 ml (milieu ExpiSf CD), 24 x 1 ml (activateur ExpiSf) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15829126 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3767806
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de production de protéines Gibco™ ExpiSf™ a été conçu pour stimuler significativement l’expression protéique à partir de cultures en suspension à haute densité de cellules d’insectes Sf9 à l’aide du système d’expression ExpiSf.
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Offre un rendement protéique supérieur à plus de 80 % dans la culture cellulaire Sf9 en suspension haute densité par rapport au milieu ExpiSf CD seul
  • Inclut ExpiSf Enhancer, spécifiquement conçu pour fonctionner de concert avec le milieu ExpiSf CD afin d’augmenter considérablement l’expression protéique des cultures de cellules d’insectes infectées par le baculovirus
  • Démontre une évolutivité directe de l’infection par baculovirus à partir de volumes de culture de 4 ml dans les plaques à puits profonds jusqu’à >3 l dans les flacons pour agitateur
Le kit de production de protéines ExpiSf est spécialement conçu pour fonctionner avec des cellules ExpiSf9 (nº°de réf. A35243) dans le système d’expression ExpiSf. Le kit fournit suffisamment de milieux ExpiSf Enhancer et ExpiSf CD pour infecter 1 l, 10 l ou 50 l de culture. Le milieu ExpiSf CD peut également être acheté séparément (réf. de réf. A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Milieux et réactifs, flacon 1 litre de milieu ExpiSf CD, 4 x 1 ml de séquence activatrice ExpiSf
Quantité 1 l (milieu ExpiSf CD), 4 x 1 ml (séquence activatrice ExpiSf)
Contenu et stockage Flacon de 1 000 ml de milieu CD ExpiSf, conserver dans l’obscurité entre 2°C et 8°C ; 4 x 1 ml d’activateur ExpiSf (conserver entre 2°C et 8°C ; durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication)
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Cellules compatibles Cellules d’insecte
Format Liquide
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Système d’expression Baculovirus
Gamme de produits ExpiSf