Learn More
Gibco™ Réactif de transfection Sf Expifectamine™
Code produit 15869126 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15869126 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15869126 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A38915
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le réactif de transfection Gibco™ ExpiSf™ est un réactif cationique à base de lipides pour une transfection efficace de l’ADN de cellules d’insectes à l’aide de protocoles rapides et flexibles.
  • Offre des transfections fiables et reproductibles, renforçant votre confiance dans vos résultats.
  • Permet la transfection de l’ADN plasmidique dans les cultures cellulaires Sf9 et Sf21 adhérentes et en suspension pour une production fiable de baculovirus recombinant.
  • Facilite la production efficace de baculovirus recombinant P0 de haute qualité et à titre élevée dans un format de culture en suspension sans nécessiter d’amplification de virus supplémentaire.
  • Présente une faible toxicité et ne nécessite pas de post-transfection à changement moyen.
  • Fait partie d’un protocole simple et rapide avec un court temps de complexation de 5 minutes.
  • Démontre une évolutivité linéaire des transfections à partir de volumes de culture de 4 ml à 500 ml en format de suspension.
Le réactif de transfection Expifectamine Sf est un composant central du système d’expression ExpiSf et a été optimisé pour la transfection des cellules ExpiSf9™ (réf. A35243). Cependant, le réactif démontre également des performances supérieures en utilisant d’autres cellules d’insectes Sf9 et Sf21 cultivées dans des milieux sans sérum tels que le Sf-900 II SFM ou le Sf-900 III SFM dans des formats de culture adhérente et en suspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 8°C, ne pas congeler
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules d’insecte
Type d’échantillon ADN baculovirus, ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Expifectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace