Description
- Performances optimales
- Spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées, filtrage amélioré des vibrations pour une meilleure stabilité de la balance.
- Fonctionnement intuitif.
- Grâce à un grand écran tactile couleur, à un logiciel d’application piloté par icônes qui dispose de 14 modes d’application uniques, et à un écran d’affichage à orientation réglable de 3 niveaux, Explorer est le plus facile à utiliser, le plus avancé de sa classe aujourd’hui.
- Conception ingénieuse
- La base et l’affichage sont séparés pour une flexibilité maximale dans toute zone de travail. Les modèles de pare-vent isolent la chambre de pesée pour améliorer la stabilité et la vitesse des résultats tout en offrant une accessibilité maximale à la chambre de pesée par le biais des portes latérales montées sur le dessus ou par la porte supérieure polyvalente qui peut être rabattue ou coulissée. L’entrée permettant de garder les mains libres est disponible avec les portes latérales automatisées en option.
- Caractéristiques pratiques
- Explorer dispose de quatre capteurs sans contact programmables par l’utilisateur pour minimiser la contamination croisée, l’usure et les déchirures normalement associées à un toucher répété de la balance.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | AutoCal&trade ; - Automatique |
| Type de connexion | RS232 (inclus)USB (inclus)Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) |
| Description | Balance électronique, EX224M |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile |
| Précision affichage | 0,100000 mg |
| Comprend | Adaptateur secteur, RS232, USB, Chambre de pesée |
| Langues | chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) |
| Linéarité | 0,000200 g |
| Matériau | Boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, Chambre de pesée en verre |
| Afficher plus |