Learn More
Ohaus™ Balance analytique Explorer™
Code produit 15379032 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
EX224/AD
EX224M
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15379032 EX224/AD 1 pièce
11830113 EX224M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15379032 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30061995
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance analytique hautes performances, grande capacité et très précise avec résistance supérieure aux chocs, aux déversements et aux éclaboussures.
  • Performances optimales
    • Spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées, filtrage amélioré des vibrations pour une meilleure stabilité de la balance.
  • Fonctionnement intuitif.
    • Grâce à un grand écran tactile couleur, à un logiciel d’application piloté par icônes qui dispose de 14 modes d’application uniques, et à un écran d’affichage à orientation réglable de 3 niveaux, Explorer est le plus facile à utiliser, le plus avancé de sa classe aujourd’hui.
  • Conception ingénieuse
    • La base et l’affichage sont séparés pour une flexibilité maximale dans toute zone de travail. Les modèles de pare-vent isolent la chambre de pesée pour améliorer la stabilité et la vitesse des résultats tout en offrant une accessibilité maximale à la chambre de pesée par le biais des portes latérales montées sur le dessus ou par la porte supérieure polyvalente qui peut être rabattue ou coulissée. L’entrée permettant de garder les mains libres est disponible avec les portes latérales automatisées en option.
  • Caractéristiques pratiques
    • Explorer dispose de quatre capteurs sans contact programmables par l’utilisateur pour minimiser la contamination croisée, l’usure et les déchirures normalement associées à un toucher répété de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage AutoCal&trade ; - Automatique
Type de connexion RS232 (inclus)USB (inclus)Ethernet (disponible en tant qu'accessoire)
Description Balance électronique, EX224M/AD
Capacité 220 g
Type d’affichage Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile
Précision affichage 0,100000 mg
Comprend Adaptateur secteur, RS232, USB, Chambre de pesée
Langues chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX)
Linéarité 0,000200 g
Matériau Boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, Chambre de pesée en verre
Modèle EX224/AD
Reproductibilité 0,000100 g
Temps de stabilisation 2,000 s
Dimensions (L x l x H) 393,00 x 230,00 x 350,000 mm
Longueur (impériale) 15,50 in
Longueur (métrique) 393,00 mm
Largeur (impériale) 9,10 in
Largeur (métrique) 230,00 mm
Largeur (métrique) du bac 90 mm
Hauteur (impériale) 13,80 in
Hauteur (métrique) 350,000 mm
Profondeur (impériale) 15,50 in
Profondeur (métrique) 393,00 mm