Learn More
OHAUS™ Explorer™ Balance de précision EXR
Code produit 31454203 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2200 g
4200 g
6200 g
8200 g
10.2 kg
12.2 kg
Modèle:
EXR10201
EXR10201M
EXR1203
EXR1203M
EXR12202
EXR12202M
EXR2202
EXR2202M
EXR223
EXR223M
EXR4202
EXR4202M
EXR423
EXR423M
EXR6201
EXR6201M
EXR6202
EXR6202M
EXR623
EXR623M
EXR8201
EXR8201M
EXR8202
EXR8202M
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle
31454203 1200 g EXR1203M
31454179 220 g EXR223
31454159 420 g EXR423
31454137 620 g EXR623
31454202 1200 g EXR1203
31454174 220 g EXR223M
31454132 420 g EXR423M
31454127 620 g EXR623M
31454142 2200 g EXR2202
31454200 4200 g EXR4202
31454185 6200 g EXR6202
31454155 8200 g EXR8202
31454167 12.2 kg EXR12202
31454201 6200 g EXR6201
31454165 8200 g EXR8201
31454151 10.2 kg EXR10201
31454194 2200 g EXR2202M
31454139 4200 g EXR4202M
31454198 6200 g EXR6202M
31454156 8200 g EXR8202M
31454148 12.2 kg EXR12202M
31454199 6200 g EXR6201M
31454160 8200 g EXR8201M
31454171 10.2 kg EXR10201M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 31454203 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 31059142
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les balances de la série EXR de pointe optimisent votre flux de travail grâce à des performances de pesage exceptionnelles, une communication avancée et une conception respectueuse de l'environnement.
Expérience utilisateur intelligente
  • Écran tactile de 7 in : Des couleurs éclatantes, une vitre facile à nettoyer et une résistance chimique garantissent une interface claire et durable.
  • Installation et surveillance sans effort : Une bulle numérique qui garantit une installation simple et rapide.
  • Voyants de terminal personnalisés : Fournir un retour d'information clair et immédiat en cas de sous-charge ou de surcharge.
  • Plateau de pesée carré standard : Conçu pour optimiser l'efficacité en laboratoire et spécifiquement conçu pour faciliter la préparation des échantillons.
  • Exemples de bibliothèques partagées entre les applications ; S'applique à 11 applications de pesage et à 1000 bibliothèques d'exemples pour Explorer EXR
  • Pare-vent amovible (modèles 1 mg) : Pour un nettoyage facile, un entretien à long terme et des applications spécifiques de pesage de grands volumes.
Performances de pesage exceptionnelles
  • Capteur de force numérique haute vitesse : Les composants de pesage numérique (DWC) offrent l'avantage de créer des modules de cellule de charge autonomes. Grâce à cette technologie de pointe, les mesures rapides et précises garantissent des processus de pesage à la fois rapides et très précis.
  • Systèmes d'étalonnage interne : Les options d'étalonnage automatique et déclenché par l'utilisateur garantissent des mesures précises.
  • Anti-Static Pare-vent (modèles 1 mg) : Réduit l'électricité statique autour de la balance pour des résultats constants.
  • Test de répétabilité de routine : Garantit une précision et une fiabilité constantes à long terme. Idéal pour les applications critiques telles que le pesage en environnements réglementés, où le respect d'exigences strictes en matière d'incertitude est essentiel (par exemple, les réglementations pharmaceutiques imposent une incertitude maximale). ≤ 0,10%).
Soutient la conformité en matière de traçabilité des données
  • Doté de plusieurs USB ports : Offrant une flexibilité inégalée, la fonction d'exportation directe vers Excel constitue une solution simple mais très conviviale pour le transfert de données.
  • HID Connexion : Le dispositif d'interface humaine permet la connexion aux ordinateurs sans nécessiter de pilotes et s'intègre facilement avec LIMS et les systèmes MES.
  • Synchronisation horaire : Le protocole NTP (Network Time Protocol) garantit une synchronisation horaire précise.
  • Journal système : Toutes les modifications apportées aux paramètres de solde seront enregistrées dans le fichier journal système. Ces fichiers journaux système peuvent être consultés et exportés au format PDF vers un USB clé USB.
  • Transfert direct de données : Exportation directe vers Excel et l'enregistrement des données à USB aux formats CSV et PDF.
  • Fonction d’impression d’étiquettes : 2 modèles prédéfinis et 10 modèles personnalisables pour la gestion des transferts d'échantillons de produits semi-finis.
  • Signature électronique : Lorsque la fonction de signature électronique est activée, l'identifiant utilisateur sera utilisé dans le champ d'impression si l'option de contenu « Identifiant utilisateur » est sélectionnée.
Conception écologique
  • Consommation d'énergie : réduction de 65 % en mode veille.
  • Poids d'expédition réduit : Réduction de poids de 36 % pour les modèles sans pare-courant d'air, réduction de poids de 64 % pour les modèles avec pare-courant d'air.
  • Matériaux recyclés : jusqu'à 58 % du total des composants. Construction en aluminium : Remplace la plupart des matières plastiques pour plus de durabilité et de durabilité.
  • Dématérialisation : Réduit le nombre de composants pour améliorer l'efficacité de la production.
  • ACT Certification du label : Onze modèles sont certifiés avec le ACT Étiquette, soulignant leur impact environnemental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Obtenez des résultats constants grâce à l'étalonnage automatique intégré, aux capteurs sans contact et au plateau de pesée ventilé. Obtenez des données fiables grâce à la cellule de charge numérique haute vitesse.
Type de connexion Synchronisation horaire NTP, prise en charge de HID (Périphérique d'interface humaine) Connexion à un ordinateur sans avoir besoin de pilotes, gestion des utilisateurs à 4 niveaux et une capacité de journal système interne de 100 000 entrées, 1 000 bibliothèques d'exemples d'applications.
Capacité 1200 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 1 mg
Comprend Couvercle d'utilisation
Linéarité 2 mg
Matériau Acier inoxydable
Modèle EXR1203M
Reproductibilité 1 mg
Temps de stabilisation 1,5 s
Charge de test 1000 g, OIML F1 ou ASTM CL 4
Type Balance de précision
Modes de pesée Contrôle pondéral, comptage, communication de données, détermination de la densité, pesage différentiel, remplissage, formulation, conformité légale pour le commerce, pesage en pourcentage, étalonnage de pipettes, statistiques/CQS, pesage en dessous de la limite.
Dimensions (L x l x H) 393 x 230 x 370 mm
Longueur (métrique) 393 mm
Largeur (impériale) du bac 5,11 in
Largeur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) du bac 130 mm
Hauteur (métrique) 370 mm
Profondeur (métrique) 393 mm
Poids (métrique) 7.8 kg
Alimentation électrique AC Adaptateur (inclus)
Tension 100/240 V
Ampérage 1,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Étalonnage AutoCal™ - automatique
Langues Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, polonais, espagnol