Learn More
OHAUS™ Explorer™ Balance semi-micro EXR
Code produit 31454153 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
Modèle:
EXR125
EXR125D
EXR125DM
EXR125M
EXR225
EXR225D
EXR225DM
EXR225M
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle
31454153 82 g, 120 g EXR125D
31454183 120 g EXR125
31454162 120 g, 220 g EXR225D
31454188 220 g EXR225
31454143 82 g, 120 g EXR125DM
31454177 120 g EXR125M
31454131 120 g, 220 g EXR225DM
31454172 220 g EXR225M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454153 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 31059121
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances de la série EXR de pointe optimisent votre flux de travail grâce à des performances de pesage exceptionnelles, une communication avancée et une conception respectueuse de l'environnement.
Expérience utilisateur intelligente
  • Écran tactile de 7 in : Des couleurs éclatantes, une vitre facile à nettoyer et une résistance chimique garantissent une interface claire et durable.
  • Installation et surveillance sans effort : Une bulle numérique qui garantit une installation simple et rapide.
  • Voyants de terminal personnalisés : Fournir un retour d'information clair et immédiat en cas de sous-charge ou de surcharge.
  • Plateau de pesée carré standard : Conçu pour optimiser l'efficacité en laboratoire et spécifiquement conçu pour faciliter la préparation des échantillons.
  • Exemples de bibliothèques partagées entre les applications ; S'applique à 11 applications de pesage et à 1000 bibliothèques d'exemples pour Explorer EXR
  • Pare-vent amovible : Pour un nettoyage facile, un entretien à long terme et des applications spécifiques de pesage de grands volumes.
Performances de pesage exceptionnelles
  • Capteur de force numérique haute vitesse : Les composants de pesage numérique (DWC) offrent l'avantage de créer des modules de cellule de charge autonomes. Grâce à cette technologie de pointe, les mesures rapides et précises garantissent des processus de pesage à la fois rapides et très précis.
  • Systèmes d'étalonnage interne : Les options d'étalonnage automatique et déclenché par l'utilisateur garantissent des mesures précises.
  • Anti-Static Pare-vent : Réduit l'électricité statique autour de la balance pour des résultats constants.
  • Test de répétabilité de routine : Garantit une précision et une fiabilité constantes à long terme. Idéal pour les applications critiques telles que le pesage en environnements réglementés, où le respect d'exigences strictes en matière d'incertitude est essentiel (par exemple, les réglementations pharmaceutiques imposent une incertitude maximale). ≤ 0,10%).
Soutient la conformité en matière de traçabilité des données
  • Doté de plusieurs USB ports; Offrant une flexibilité inégalée, la fonction d'exportation directe vers Excel constitue une solution simple mais très conviviale pour le transfert de données.
  • HID Connexion : Le dispositif d'interface humaine permet la connexion aux ordinateurs sans nécessiter de pilotes et s'intègre facilement avec LIMS et les systèmes MES.
  • Synchronisation horaire : Le protocole NTP (Network Time Protocol) garantit une synchronisation horaire précise.
  • Journal système : Toutes les modifications apportées au paramètre de solde seront enregistrées dans le fichier journal système. Ces fichiers journaux système peuvent être consultés et exportés au format PDF vers un USB clé USB.
  • Transfert direct de données : Exportation directe vers Excel et l'enregistrement des données à USB aux formats CSV et PDF.
  • Fonction d’impression d’étiquettes : 2 modèles prédéfinis et 10 modèles personnalisables pour la gestion des transferts d'échantillons de produits semi-finis.
  • Signature électronique : Lorsque la fonction de signature électronique est activée, l'identifiant utilisateur sera utilisé dans le champ d'impression si l'option de contenu « Identifiant utilisateur » est sélectionnée.
Conception écologique
  • Consommation d'énergie : réduction de 65 % en mode veille.
  • Poids d'expédition réduit : Réduction de poids de 36 % pour les modèles sans pare-courant d'air, réduction de poids de 64 % pour les modèles avec pare-courant d'air.
  • Matériaux recyclés : jusqu'à 58 % du total des composants. Construction en aluminium : Remplace la plupart des matières plastiques pour plus de durabilité et de durabilité.
  • Dématérialisation : Réduit le nombre de composants pour améliorer l'efficacité de la production.
  • ACT Certification du label : Onze modèles sont certifiés avec le ACT Étiquette, soulignant leur impact environnemental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Obtenez des résultats constants grâce à l'étalonnage automatique intégré, aux capteurs sans contact et au plateau de pesée ventilé. Obtenez des données fiables grâce à la cellule de charge numérique haute vitesse.
Étalonnage AutoCal™ - automatique
Type de connexion Synchronisation horaire NTP, prise en charge de HID (Périphérique d'interface humaine) Connexion à un ordinateur sans avoir besoin de pilotes, gestion des utilisateurs à 4 niveaux et une capacité de journal système interne de 100 000 entrées, 1 000 bibliothèques d'exemples d'applications.
Capacité 82 g, 120 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.01 mg, 0.1 mg
Plage d’humidité 80 % d'humidité relative, sans condensation
Comprend Couvercle d'utilisation
Langues Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, polonais, espagnol
Linéarité 0.2 mg
Matériau Alliage en zinc
Modèle EXR125D
Reproductibilité 0.1 mg
Temps de stabilisation 5 s
Charge de test 100 g, OIML E2 ou ASTM CL 1
Type Balance semi-micro
Modes de pesée Contrôle pondéral, comptage, communication de données, détermination de la densité, pesage différentiel, remplissage, formulation, conformité légale pour le commerce, pesage en pourcentage, étalonnage de pipettes, statistiques/CQS, pesage en dessous de la limite.
Dimensions (L x l x H) 393 x 230 x 370 mm
Longueur (métrique) 393 mm
Largeur (impériale) du bac 3,14 in
Largeur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) du bac 80 mm
Hauteur (métrique) 370 mm
Profondeur (métrique) 393 mm
Poids (métrique) 8.7 kg
Alimentation électrique AC Adaptateur (inclus)
Tension 100/240 V
Ampérage 1,5 A
Fréquence 50/60 Hz