Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Balance haute capacité avec prise fixe européenne
Code produit 31454130 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
24 kg
35 kg
65 kg
Modèle:
EXP24001
EXP24001M-UE
EXP35001
EXP35001M-UE
EXP65001
EXP65001M-UE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle
31454130 24 kg EXP24001
31454129 35 kg EXP35001
31454182 65 kg EXP65001
31454168 24 kg EXP24001M-UE
31454157 35 kg EXP35001M-UE
31454190 65 kg EXP65001M-UE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31454130 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 31059115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avancé EXP Les balances de la série améliorent votre flux de travail grâce à des performances de pesage exceptionnelles, une communication avancée et une conception écologique.
Expérience utilisateur intelligente
  • Écran tactile de 7 in : Des couleurs éclatantes, une vitre facile à nettoyer et une résistance chimique garantissent une interface claire et durable.
  • Terminal et base détachables : Conçu pour offrir une grande flexibilité et adapté aux petites armoires de laboratoire ou aux hottes aspirantes.
  • Installation et surveillance sans effort : Une bulle numérique qui garantit une installation simple et rapide.
  • Gestion intuitive des échantillons et indicateurs d'état fiables : Offre une visibilité optimale, garantissant une manipulation précise et sans tracas des échantillons.
  • Voyants d'état personnalisés pour les terminaux : Fournir un retour d'information clair et immédiat en cas de sous-charge ou de surcharge.
  • Plateau de pesée carré standard : Conçu pour optimiser l'efficacité en laboratoire et spécifiquement conçu pour faciliter la préparation des échantillons.
  • Exemples de bibliothèques partagées entre les applications : S'applique à 15 applications de pesage et à 3 000 bibliothèques d'exemples pour Explorer Plus. EXP
Performances de pesage exceptionnelles
  • Capteur de force numérique haute vitesse : Les composants de pesage numérique (DWC) offrent l'avantage de créer des modules de cellule de charge autonomes. Grâce à cette technologie de pointe, les mesures rapides et précises garantissent des processus de pesage à la fois rapides et très précis.
  • Plateforme surélevée pour capteur de force numérique : Doté de 3 capteurs ambiants pour mesurer les principaux facteurs de la cellule de charge : température, humidité et pression atmosphérique. Un contrôle complet garantit des conditions de pesage optimales, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des mesures.
  • Systèmes d'étalonnage interne : Les options d'étalonnage automatique et déclenché par l'utilisateur garantissent des mesures précises.
  • Test de répétabilité de routine : Garantit une précision et une fiabilité constantes à long terme. Idéal pour les applications critiques telles que le pesage en environnements réglementés, où le respect d'exigences strictes en matière d'incertitude est essentiel (par exemple, les réglementations pharmaceutiques imposent une incertitude maximale). ≤ 0,10%).
Soutient la conformité en matière de traçabilité des données
  • Doté de plusieurs USB ports : Offrant une flexibilité inégalée, la fonction d'exportation directe vers Excel constitue une solution simple mais très conviviale pour le transfert de données.
  • HID Connexion : Le dispositif d'interface humaine permet la connexion aux ordinateurs sans nécessiter de pilotes et s'intègre facilement avec LIMS et les systèmes MES.
  • Synchronisation horaire : Le protocole NTP (Network Time Protocol) garantit une synchronisation horaire précise.
  • Journal système : Toutes les modifications apportées aux paramètres de solde seront enregistrées dans le fichier journal système. Ces fichiers journaux système peuvent être consultés et exportés au format PDF vers un USB clé USB.
  • Transfert direct de données : Exportation directe vers Excel et l'enregistrement des données à USB aux formats CSV et PDF.
  • Fonction d’impression d’étiquettes : 2 modèles prédéfinis et 10 modèles personnalisables pour la gestion des transferts d'échantillons de produits semi-finis.
  • Signature électronique : Lorsque la fonction de signature électronique est activée, l'identifiant utilisateur sera utilisé dans le champ d'impression si l'option de contenu « Identifiant utilisateur » est sélectionnée.
Conception écologique
  • Consommation d'énergie : réduction de 65 % en mode veille.
  • Poids d'expédition réduit : Réduction de poids de 36 % pour les modèles sans pare-courant d'air, réduction de poids de 64 % pour les modèles avec pare-courant d'air.
  • Matériaux recyclés : jusqu'à 58 % du total des composants. Construction en aluminium : Remplace la plupart des matières plastiques pour plus de durabilité et de durabilité.
  • Dématérialisation : Réduit le nombre de composants pour améliorer l'efficacité de la production.
  • ACT Certification du label : Onze modèles sont certifiés avec le ACT Étiquette mettant en évidence leur impact environnemental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Installation simplifiée grâce à la mise à niveau motorisée, aux portes automatiques anti-pincement, aux capteurs sans contact, aux ioniseurs et aux éclairages coupe-vent. Écran tactile en verre de 7 in, protection chimique et deux voyants d'état personnalisables.
Type de connexion Synchronisation horaire NTP, prise en charge de HID (Périphérique d'interface humaine) Connexion à un ordinateur sans avoir besoin de pilotes, gestion des utilisateurs à 4 niveaux et une capacité de journal système interne de 100 000 entrées, 1 000 bibliothèques d'exemples d'applications.
Capacité 24 kg
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0.1 g
À utiliser avec (application) Pesage de base, comptage de pièces, comptage de contrôle, pesage en pourcentage, contrôle pondéral, pesage dynamique, totalisation, formulation, différentiel, détermination de la densité, maintien de la valeur maximale SQC , Variation du poids de remplissage, contrôle du débit
Comprend Couvercle d'utilisation
Linéarité 0.2 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle EXP24001
Reproductibilité 0.1 g
Temps de stabilisation 1 s
Charge de test 24 kg, OIML F2 ou ASTM CL 4
Type Balance de précision
Modes de pesée Contrôle pondéral, comptage, communication de données, détermination de la densité, pesage différentiel, remplissage, formulation, conformité légale pour le commerce, pesage en pourcentage, étalonnage de pipettes, statistiques/CQS, pesage en dessous de la limite.
Dimensions (L x l x H) 438 x 378 x 125 mm
Longueur (métrique) 438 mm
Longueur (métrique) du bac 311 mm
Largeur (impériale) du bac 14,84 in
Largeur (métrique) 378 mm
Largeur (métrique) du bac 377 mm
Hauteur (métrique) 125 mm
Profondeur (métrique) 438 mm
Poids (métrique) 11 kg
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Tension 100/240 V
Ampérage 0,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Étalonnage AutoCal™ - automatique
Langues Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, polonais, espagnol