Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Balance semi-micro
Code produit 31454178 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
31454178 220 g
31454149 82 g, 120 g
31454187 120 g
31454169 120 g, 220 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454178 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 31059080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11490.00€
    8349.00€ / 1 pièces
    Économisez 3141.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avancé EXP Les balances de la série améliorent votre flux de travail grâce à des performances de pesage exceptionnelles, une communication avancée et une conception écologique.
Expérience utilisateur intelligente
  • Écran tactile de 7 in : Des couleurs éclatantes, une vitre facile à nettoyer et une résistance chimique garantissent une interface claire et durable.
  • Terminal et base détachables : Conçu pour offrir une grande flexibilité et adapté aux petites armoires de laboratoire ou aux hottes aspirantes.
  • Installation et surveillance sans effort : Système de nivellement motorisé avec niveau à bulle numérique assurant une installation simple et rapide.
  • Gestion intuitive des échantillons et indicateurs d'état fiables : Il est doté d'un projecteur d'échantillon intuitif qui offre une visibilité claire, garantissant une manipulation précise et sans tracas des échantillons.
  • Voyants d'état personnalisés pour le terminal et le pare-vent : Fournir un retour d'information clair et immédiat en cas de sous-charge ou de surcharge.
  • Porte coupe-vent automatique anti-pincement améliorée : Protection de sécurité grâce à un capteur infrarouge facilitant l'accès aux échantillons et prévenant les blessures aux mains.
  • Conception semi-ouverte ; Conçu spécifiquement pour les échantillons de poudre nécessitant un temps de stabilisation plus long sous flux d'air.
  • Plateau de pesée carré standard : Conçu pour optimiser l'efficacité en laboratoire et spécifiquement conçu pour faciliter la préparation des échantillons.
  • Exemples de bibliothèques partagées entre les applications ; S'applique à 15 applications de pesage et à 3 000 bibliothèques d'exemples pour Explorer Plus. EXP
  • Pare-vent amovible : Pour un nettoyage facile, un entretien à long terme et des applications spécifiques de pesage de grands volumes.
Performances de pesage exceptionnelles
  • Capteur de force numérique haute vitesse : Les composants de pesage numérique (DWC) offrent l'avantage de créer des modules de cellule de charge autonomes. Grâce à cette technologie de pointe, les mesures rapides et précises garantissent des processus de pesage à la fois rapides et très précis.
  • Plateforme surélevée pour capteur de force numérique : Doté de 3 capteurs ambiants pour mesurer les principaux facteurs de la cellule de charge : température, humidité et pression atmosphérique. Un contrôle complet garantit des conditions de pesage optimales, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des mesures.
  • Systèmes d'étalonnage interne : Les options d'étalonnage automatique et déclenché par l'utilisateur garantissent des mesures précises.
  • Anti-Static Pare-vent : Réduit l'électricité statique autour de la balance pour des résultats constants.
  • Ioniseur intégré dans les modèles Draftshield : Élimine la charge statique de la surface de l'échantillon et neutralise la chambre de pesée pour un environnement stable.
  • Test de répétabilité de routine : Garantit une précision et une fiabilité constantes à long terme. Idéal pour les applications critiques telles que le pesage en environnements réglementés, où le respect d'exigences strictes en matière d'incertitude est essentiel (par exemple, les réglementations pharmaceutiques imposent une incertitude maximale). ≤ 0,10%).
Soutient la conformité en matière de traçabilité des données
  • Doté de plusieurs USB ports; Offrant une flexibilité inégalée, la fonction d'exportation directe vers Excel constitue une solution simple mais très conviviale pour le transfert de données.
  • HID Connexion : Le dispositif d'interface humaine permet la connexion aux ordinateurs sans nécessiter de pilotes et s'intègre facilement avec LIMS et les systèmes MES.
  • Synchronisation horaire : Le protocole NTP (Network Time Protocol) garantit une synchronisation horaire précise.
  • Journal système : Toutes les modifications apportées au paramètre de solde seront enregistrées dans le fichier journal système. Ces fichiers journaux système peuvent être consultés et exportés au format PDF vers un USB clé USB.
  • Transfert direct de données : Exportation directe vers Excel et l'enregistrement des données à USB aux formats CSV et PDF.
  • Fonction d’impression d’étiquettes : 2 modèles prédéfinis et 10 modèles personnalisables pour la gestion des transferts d'échantillons de produits semi-finis.
  • Signature électronique : Lorsque la fonction de signature électronique est activée, l'identifiant utilisateur sera utilisé dans le champ d'impression si l'option de contenu « Identifiant utilisateur » est sélectionnée.
Conception écologique
  • Consommation d'énergie : réduction de 65 % en mode veille.
  • Poids d'expédition réduit : Réduction de poids de 36 % pour les modèles sans pare-courant d'air, réduction de poids de 64 % pour les modèles avec pare-courant d'air.
  • Matériaux recyclés : jusqu'à 58 % du total des composants. Construction en aluminium : Remplace la plupart des matières plastiques pour plus de durabilité et de durabilité.
  • Dématérialisation : Réduit le nombre de composants pour améliorer l'efficacité de la production.
  • ACT Certification du label : Onze modèles sont certifiés avec le ACT Étiquette, soulignant leur impact environnemental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Installation simplifiée grâce à la mise à niveau motorisée, aux portes automatiques anti-pincement, aux capteurs sans contact, aux ioniseurs et aux éclairages coupe-vent. Écran tactile en verre de 7 in, protection chimique et deux voyants d'état personnalisables.
Étalonnage AutoCal™ - automatique
Type de connexion Synchronisation horaire NTP, prise en charge de HID (Périphérique d'interface humaine) Connexion à un ordinateur sans pilote, gestion des utilisateurs à 4 niveaux, journal système interne d'une capacité de 100 000 entrées et 3 000 exemples de bibliothèques d'applications.
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0.01 mg
Plage d’humidité 80 % d'humidité relative, sans condensation
Comprend Couvercle d'utilisation
Langues Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, polonais, espagnol, French, German, Italian, Polish, Spanish
Linéarité 0.2 mg
Matériau Alliage en zinc
Modèle EXP225/AD
Reproductibilité 0.02 mg
Temps de stabilisation 5 s
Charge de test 200 g, OIML E2 ou ASTM CL 1
Type Balance semi-micro
Modes de pesée Contrôle pondéral, comptage, communication de données, détermination de la densité, pesage différentiel, remplissage, formulation, conformité légale pour le commerce, pesage en pourcentage, étalonnage de pipettes, statistiques/CQS, pesage en dessous de la limite.
Dimensions (L x l x H) 408 x 229 x 372 mm
Longueur (métrique) 408 mm
Largeur (impériale) du bac 3,14 in
Largeur (métrique) 229 mm
Largeur (métrique) du bac 80 mm
Hauteur (métrique) 372 mm
Profondeur (métrique) 408 mm
Poids (métrique) 8.7 kg
Alimentation électrique AC Adaptateur (inclus)
Tension 100/240 V
Ampérage 1,5 A
Fréquence 50/60 Hz