Learn More
OHAUS™ Balances de précision Explorer™
Code produit 15309042 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Modèle:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Temps de stabilisation:
≤1 sec
1,5 sec
Taille de l’échantillon:
220 g
420 g
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Modèle Temps de stabilisation Taille de l’échantillon unitSize
15309042 0,001 g EX223/E 1,5 sec 220 g 1 pièce
15319042 0,001 g EX423/E 1,5 sec 420 g 1 pièce
15329042 0,01 g EX2202/E ≤1 sec 2,2 kg 1 pièce
15339042 0,01 g EX4202/E ≤1 sec 4,2 kg 1 pièce
15349042 0,01 g EX6202/E ≤1 sec 6,2 kg 1 pièce
15359042 0,1 g EX6201/E ≤1 sec 6,2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15309042 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30061979
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Explorer a atteint le niveau d’ingéniosité suivant, améliorant ses caractéristiques et sa conception modernes pour offrir une fonctionnalité inégalée.
  • Grand écran couleur tactile
  • Logiciel d’application contrôlé par des icônes doté de 14 modes d’application uniques
  • Angle de l’affichage réglable sur 3 niveaux
  • Nouvelles spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées
  • Filtrage des vibrations amélioré pour une meilleure stabilité de la balance
  • Tous les modèles sont livrés de série avec l’étalonnage interne automatique AutoCal™
  • La configuration du filtrage 3 x 3 garantit des résultats de pesée rapides et stables
  • La base et l’affichage sont séparés pour une flexibilité maximale dans toute zone de travail
  • Les modèles de pare-vent isolent la chambre de pesée pour améliorer la stabilité et la vitesse des résultats tout en offrant une accessibilité maximale à la chambre de pesée par le biais des portes latérales montées sur le dessus ou par la porte supérieure polyvalente qui peut être rabattue ou coulissée
  • L’entrée permettant de garder les mains libres est disponible avec les portes latérales automatisées en option
  • Ports de communication faciles d’accès (USB, RS232) et un 3e port de communication (Ethernet ou un 2e port RS232)
  • BPL et BPF, y compris la date et l’heure, ainsi que transfert direct de données
  • Base métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, pare-vent en verre avec porte rabattable, couvercle de protection remplaçable
  • Pare-vent à 3 panneaux avec panneaux amovibles sur les modèles 0,1 mg et 1 mg avec pare-vent léger
  • Conception d’affichage modulaire avec angle réglable (fixation à la base, au mur ou à la tour en option)
  • Étalonnage interne automatique AutoCal
  • Fonction d’aide à la mise à niveau avec indicateur de niveau éclairé
  • Paramètres d’environnement et d’impression automatique sélectionnables
  • Crochet de pesée intégré
  • Couvercle de protection pendant l’utilisation
  • Commutateur de verrouillage du logiciel
  • Écran tactile VGA couleur haute résolution de 14,5 cm (diagonale), comprenant des touches numériques et un clavier QWERTY, ainsi que des indications de la capacité de pesée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation Écran tactile
Certifications/Conformité NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Type de connexion RS-232, USB, Ethernet ou 2ème RS232 (en option)
Capacité 220 g
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Précision affichage 0,001 g
Format Gramme, milligramme, kilogramme, carat, once, troy ounc
Comprend Chambre de pesée automatique 3 portes, interne (AutoCal™)
Linéarité ± 0,002g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable, verre
Modèle EX223/E
Reproductibilité <±0,001 g
Taille de l’échantillon 220 g
Dérive en sensibilité 1,5 ppm/°C
Temps de stabilisation 1,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Type Balance de précision
Largeur (impériale) 9,1 in
Largeur (métrique) 23 cm
Largeur (métrique) du bac 13 cm
Hauteur (impériale) 13,8 in
Hauteur (métrique) 35 cm
Profondeur (impériale) 15,5 in
Profondeur (métrique) 39,3 cm
Poids (impériale) 15,2 lb
Poids (métrique) 6,9 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Ampérage 0,6 A
Fréquence 50/60 Hz