Learn More
Ohaus™ Balances de précision Explorer
Code produit 11870123 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
420 g
1,1 kg
4,2 kg
10,2 kg
Modèle:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle unitSize
11870123 10,2 kg EX10202M 1 pièce
11800133 10,2 kg EX10201M 1 pièce
11810123 1,1 kg EX1103M 1 pièce
11840123 4,2 kg EX4202M 1 pièce
11880113 420 g EX423M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11870123 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 83021363
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associez des caractéristiques modernes aux éléments de conception afin d’offrir une fonctionnalité inégalée aux balances hautes performances. Les balances de précision Ohaus™ Explorer permettent de simplifier les mesures de laboratoire, aussi complexes soient-elles.
Ohaustrade; Explorertrade; comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorertrade; met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.ulliÉcran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple/liliCapteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité/liliPlusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2
Capacité 10,2 kg
Type d’affichage Écran graphique tactile VGA couleur, 4 fils
Précision affichage 0,001 g
Comprend Borne, base de pesée, plateau de pesée de 180 x 210 mm
Linéarité ±0,02 g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable, verre
Modèle EX10202M
Reproductibilité ±0,01 g
Dérive en sensibilité 3 ppm/°C
Temps de stabilisation ≤1 s
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Charge de test 10 kg, OIML F1 ou ASTM Classe 2
Type Balance de précision
Modes de pesée Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification
Diamètre (métrique) du bac externe 130 mm
Poids (métrique) 5 kg
Alimentation électrique Entrée adaptateur secteur : 100 à 240 VCA, 0,6 A, 50 à 60 Hz
Ampérage 0,6 A
Fréquence 50/60 Hz