Learn More
Ohaus™ Balances semi-micro Explorer™
Code produit 15396948 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
120, 220 g
220 g
52 120 g
Modèle:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15396948 120 g EX125 1 pièce
15416101 120, 220 g EX225D/AD 1 unité
15422350 120, 220 g EX225D 1 pièce
15446101 220 g EX225/AD 1 unité
15476091 52 120 g EX125D 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15396948 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30218999
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optez pour des balances qui associent résultats de pesée extrêmement précis et performances intelligentes. Construites pour des opérations de pesée sophistiquées et professionnelles, les balances semi-micro Ohaus Explorer sont dotées d’une technologie innovante garantissant la précision de vos résultats de pesée très spécifiques.
ulliPerformance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême/liliLe logiciel intuitif assure une expérience client ultra moderne/liliConstruction conçue pour améliorer la convivialité/liliAffichage graphique VGA en couleur (5,7 po en diagonale), écran tactile résistif à 4 fils/liliClavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliAdaptateur secteur (inclus)/liliPorts de communication facilement accessibles comprenant 2 unités de port USB et RS232 ainsi qu’un troisième port en option un câble RS232 ou Ethernet/liliSortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel/liliFonction de transfert de données/liliBase métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox, pare-vent en verre antistatique avec porte rabattable/liliCouvercle de protection de rechange, porte automatique en option sur certains modèles/liliSystème d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCaltrade;/liliTemps de stabilisation court/liliQuatre capteurs sans contact/liliIoniseur intégré avec modèles de portes automatiques sur certains modèles/liliJusqu’à 14 langues de fonctionnement/liliFonction SAVE to USB (enregistrer sur clé USB), bouton de verrouillage du menu/liliSupport de sécurité, crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-charge, mise en veille automatique/liliModes d’application : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC/liliUnités de mesure : g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, unité personnalisée 1, unité personnalisée 2, unité personnalisée 3/liliApplications : laboratoire de recherche, pharmacie, installation industrielle légère, salle de classe/li/ul
Informations sur la commande
Des modèles OIML sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 61010-1, IEC 61010-1
Description Balance analytique
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran graphique VGA pleine couleur
Précision affichage 0,01 mg
Linéarité ±0,1 mg
Matériau Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable
Modèle EX125
Temps de stabilisation ≤3, ≤8 s
Type Balance semi-micro
Dimensions (P x l x H) intérieures 350 x 230 x 393 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 80 mm
Poids (métrique) 7 kg
Tension Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, Adaptateur CA