Description
ulliPerformance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême/liliLe logiciel intuitif assure une expérience client ultra moderne/liliConstruction conçue pour améliorer la convivialité/liliAffichage graphique VGA en couleur (5,7 po en diagonale), écran tactile résistif à 4 fils/liliClavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliAdaptateur secteur (inclus)/liliPorts de communication facilement accessibles comprenant 2 unités de port USB et RS232 ainsi qu’un troisième port en option un câble RS232 ou Ethernet/liliSortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel/liliFonction de transfert de données/liliBase métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox, pare-vent en verre antistatique avec porte rabattable/liliCouvercle de protection de rechange, porte automatique en option sur certains modèles/liliSystème d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCaltrade;/liliTemps de stabilisation court/liliQuatre capteurs sans contact/liliIoniseur intégré avec modèles de portes automatiques sur certains modèles/liliJusqu’à 14 langues de fonctionnement/liliFonction SAVE to USB (enregistrer sur clé USB), bouton de verrouillage du menu/liliSupport de sécurité, crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-charge, mise en veille automatique/liliModes d’application : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC/liliUnités de mesure : g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, unité personnalisée 1, unité personnalisée 2, unité personnalisée 3/liliApplications : laboratoire de recherche, pharmacie, installation industrielle légère, salle de classe/li/ul
Informations sur la commande
Des modèles OIML sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
| Description | Balance analytique |
| Capacité | 52 120 g |
| Type d’affichage | Écran graphique VGA pleine couleur |
| Précision affichage | 0,01, 0,1 mg |
| Linéarité | ±0,1 mg |
| Matériau | Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable |
| Modèle | EX125D |
| Temps de stabilisation | ≤3, ≤8 s |
| Type | Balance semi-micro |
| Afficher plus |