Learn More
Koettermann™ Paillasse pour balance Exploristrade;
Code produit 14855421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paillasse pour balance
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
14855421 Paillasse pour balance
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14855421 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 50900001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00€
    2146.09€ / 1 pièces
    Économisez 323.91€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Conçue pour atténuer les vibrations externes.
ulliBalance autonome/liliAtténuation des vibrations externes/liliGrande masse, montage amorti par oscillation/liliPlateforme faible vibration pour balance/liliBloc de balance séparé mécaniquement du châssis extérieur de la paillasse pour balance/liliLes vibrations causées par des impacts ne sont pas transférées directement au bloc de la balance/li/ul
Spécification
Dimensions (L x l x H) 60 x 90 x 75 cm
Type Paillasse pour balance