Learn More
Koettermann™ Armoire haute de stockage de produits chimiques Exploris™
Stockage de substances nocives non combustibles et non corrosives.
Marque: Koettermann™ 375-00008
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- Fabriquée en acier de qualité supérieure (1.0330), électrogalvanisée, revêtue de polyuréthane
- Portes à double peau insonorisées
Spécification
51,6 x 120 x 192 cm | |
Amovible | |
Stockage de produits chimiques | |
4 |
Blanc | |
Armoire de stockage | |
À charnières | |
2 |