Learn More
Koettermann™ Grande armoire d’entreposage Exploris™
Code produit 14835291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Matériau:
Acier (1.0330)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Conditionnement
14835291 Blanc Acier (1.0330) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14835291 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 30100076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00€
    1793.76€ / 1 pièces
    Économisez 161.24€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Équipée de portes insonorisées.
  • Fabriquée en acier de qualité supérieure (1.0330), électrogalvanisée, revêtue de polyuréthane
  • Portes à double peau insonorisées
Spécification
Type de produit Armoire de stockage haute
Couleur Blanc
Dimensions (P x l x H) intérieures 50 x 90 x 192 cm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Revêtement de surface PUR
Matériau Acier (1.0330)