Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Moniteur d’oxygène antidéflagrant avec un capteur de + 10 ans
Code produit 16248821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Garantie:
2 années après ETD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Garantie Conditionnement
16248821 2 années après ETD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16248821 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une utilisation dans des environnements nécessitant des boîtiers de classe I, division I, groupe B, C, D et division II, groupe E, F, G. Ce moniteur est spécifiquement conçu pour ne pas être une source d’inflammation. Ce moniteur est couplé à notre capteur de zirconium robuste à durée de vie de 10 ans.
  • Boîtier EX classe 1, division 1 (groupe B, C, D) et division 2 (groupe E, F, G)
  • Longue durée de vie, durée de vie moyenne des capteurs de + 10 ans
  • Deux relais réglables pour 19,5 % et 18,0 %
  • Aucun entretien n’est nécessaire
  • Écran numérique, sortie analogique de 4-20 mA
  • Pas de dérive due aux orages ou aux changements de pression barométrique
  • Équerres de fixation murale
  • Pompe de prélèvement à débit intégré jusqu’à 100 pi
  • Un moniteur d’O2 antidéflagrant est destiné pour une utilisation dans des environnements nécessitant des boîtiers de classe I, division I, groupe B, C, D et division 2, groupe E, F, G. Ce moniteur est spécifiquement conçu pour ne pas être une source d’inflammation. Il est idéal pour une utilisation dans des espaces à gaz hautement combustibles. Cela comprend les installations qui utilisent un système de blanchiment avec des gaz cryogéniques (y compris l’azote) ou des installations utilisant des concentrations élevées d’oxygène. Nous pouvons également adapter ce moniteur à une utilisation sûre dans les environnements de classe II sur demande. Ceci sera bien adapté aux espaces avec de la poussière ou des particules hautement combustibles. Il utilise un capteur d’oxyde de zirconium d’une durée de vie de + 10 ans.
  • Également disponible dans les configurations de poussière de classe II. Contactez PureAire pour des informations plus détaillées.
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que chef de file dans le secteur de la surveillance de l’oxygène et de la détection des gaz, PureAire est dédié à la sécurité de nos clients et des clients qu’ils servent, grâce à la fabrication de moniteurs durables, innovants et fiables.
Pour quels gaz un moniteur O2 antidéflagrant peut-il être utilisé ?
  • Les moniteurs d’oxygène PureAir peuvent être utilisés pour l’azote, l’argon, le CO2 et l’hélium.
  • Le moniteur d’oxygène antidéflagrant offre une détection durable des carences en O2. Les moniteurs d’oxygène de PureAire sont conçus pour être fiables, abordables et nécessitant peu d’entretien. Ils assurent également une surveillance continue pendant une durée moyenne de 10 ans au minimum.
  • Idéal pour une utilisation dans des endroits classés électriquement, des espaces confinés, des abris pour analyseur, des usines pétrochimiques, le stockage de gaz cryogéniques et des emplacements nécessitant un échantillonnage à distance. Le moniteur d’oxygène EX peut détecter les fuites de gaz inertes tels que l’azote, l’hélium et l’argon. Le moniteur d’oxygène antidéflagrant peut détecter des fuites de gaz à des températures aussi basses que -40°C.
  • Le moniteur est doté d’un écran local facile à lire, d’une LED visuelle et d’une alarme sonore. Le moniteur d’oxygène peut être relié aux systèmes d’alarme incendie pour la notification de tous les employés.
  • Le capteur de zircone n’est pas sensible aux variations de température, d’humidité ou de pression barométrique (y compris les orages). Contrairement aux autres moniteurs d’oxygène, les capteurs de rechange ne sont pas nécessaires, car nous utilisons un capteur de zirconium plutôt qu’un capteur électrochimique jetable d’une durée de vie moyenne de 1-2 ans. Le logiciel de surveillance supervisé exécute des vérifications 24/7 des pièces électroniques et des composants. Toutes les erreurs ou incohérences sont signalées sur l’écran.
Garantie
3 ans
Spécification
Profondeur (impériale) 5,25 in
Profondeur (métrique) 134 mm
Dimensions (L x l x H) 5,25 x 6,625 x 5,5 in
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 140 mm
Plage d’humidité 0-95 % HR
Plage de températures (métrique) -40 à +55°C
Tension 24 VCC / 300 mA
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,5 kg
Largeur (impériale) 6,625 in
Largeur (métrique) 168 mm