Learn More
Cytiva Cassette d’exposition pour écran non monté
Code produit 15824182 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 25 cm
35 x 43 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) unitSize
15824182 20 x 25 cm 1 pièce
15834182 35 x 43 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15824182 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29175523
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège l’écran de la lumière pendant l’exposition à l’échantillon.
  • Pour une utilisation avec des écrans non montés (non inclus).
  • Protège votre écran de la lumière pendant l’exposition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Exposition à la lumière
À utiliser avec (équipement) Écran non monté
Dimensions (LxW) 20 x 25 cm