Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, with premixed ROX
Code produit 10574414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10574414 500 réactions 1 pièce
10174783 2500 réactions 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574414 Fournisseur SuperScript™ Code fournisseur 11791200
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Réactifs qRT-PCR en temps réel de nouvelle génération conçus pour compléter les instruments à cycle rapide. Obtenez le délai d’exécution souhaité avec la qualité des données dont vous avez besoin.
Les kits de SuperMix de PCR quantitative en temps réel EXPRESS One-Step SuperScript™ intègrent des enzymes éprouvées Invitrogen spécialement conçues pour obtenir de meilleurs résultats sur des instruments à rendement élevé et à cycle rapide pour vos expériences de qPCR basées sur des sondes.
  • Taq ADN polymérase Platinum™ à activation rapide et médiée par des anticorps - Une activation complète et rapide offre une sensibilité et une reproductibilité maximales
  • Le module de transcriptase inverse One-Step SuperScript™ III possède une formulation unique, qui garantit un meilleur rendement et une inhibition de la PCR moindre, en particulier pour les kits de qRT-PCR en une étape
  • Formats souples avec colorant ROX prémélangé ou distinct - Conçus pour fonctionner avec des protocoles d’instruments par défaut sur une large gamme d’instruments rapides à haut débit (par exemple, AB 7500 Fast, AB 7900 HT Fast, AB StepOne, Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™)
  • Les seuls kits de qRT-PCR en une étape disponibles dans le commerce contenant de l’UDG thermolabile - Risque de contamination croisée considérablement réduit avec une excellente activité, de la température ambiante à environ 40°C. Grâce à la thermostabilité de SuperScript™ III, l’étape de synthèse de l’ADNc est exécutée à 50°C, température à laquelle l’UDG thermolabile est totalement et irréversiblement inactivée.
Faciles à tester et à changer :
  • Les kits Express fonctionnent avec les protocoles par défaut du fabricant sur les instruments rapides et sont livrés dans un format SuperMix pratique et stable pour un confort optimal
  • Les kits sont proposés avec un colorant ROX prémélangé ou un tube distinct de colorant ROX pour répondre aux besoins de votre instrument
Información de órdenes
Stabilité garantie pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage Les SuperMix de qRT-PCR EXPRESS One-Step SuperScript™ sont composés de 2 modules : un module EXPRESS RT (contenant la transcriptase inverse SuperScript™ III et la RNAseOUT™) et un module SuperMix de qPCR EXPRESS avec ROX prémélangé ou dans un tube séparé.
Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4°C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode
Gamme de produits SuperScript
Type de produit Kit de qRT-PCR
Quantité 500 réactions
Suffisant pour 500 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ARN
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.