Learn More
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX
Code produit 10124403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10124403 2500 réactions 2500 réactions
10226113 500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10124403 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 1179001K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00€
    3709.80€ / 2500 réactions
    Économisez 3160.20€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
EXPRESS One-Step SYBR GreenER kits are compatible with fast-cycling instruments for your SYBR-based qPCR experiments.
This kit comes with premixed ROX reference dye. EXPRESS One-Step SYBR GreenER SuperMix kits with a separate tube of ROX reference dye are also available.
  • ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
  • La transcriptase inverse One-Step SuperScript™ III pour qRT-PCR en une étape
  • Colorant SYBR GreenER
  • Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les kits SuperMix EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ sont composés de 2 modules : Le module EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT (contenant la transcriptase inverse SuperScript™ III et la RNAseOUT™) et le module SuperMix qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ avec ROX prémélangé.
Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4·C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode
Type de kit Kit EXPRESS One-Step SYBR GreenER
Gamme de produits SYBR GreenER
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 2,500 reactions
Suffisant pour 2500 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 2500 réactions
Type d’échantillon ARN
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.