Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Code produit 10657133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
2500 réactions
Conditionnement:
1 kit
2500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10657133 200 réactions 1 kit
10761534 2500 réactions 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657133 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11785200
 Article restreint
En stock
Les kits Express qPCR SuperMix sont compatibles avec les instruments à cycle rapide pour vos tests qPCR basés sur des sondes.
  • Les kits Express qPCR SuperMix sont compatibles avec les instruments à cycle rapide pour les tests qPCR basés sur des sondes.
  • Ce kit est fourni avec un tube séparé de colorant de référence ROX.
  • Des kits de SuperMix de qPCR EXPRESS avec colorant de référence ROX prémélangé sont également disponibles.
Ce kit fournit ce qui suit
  • ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide.
  • Protection contre le transfert d’UDG : uracile ADN glycosylase (UDG) / dUTP pour réduire la contamination par transfert.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les kits SuperMix de qPCR Express sont fournis sous la forme d’un SuperMix de qPCR 2X avec ROX prémélangé ou dans un tube séparé.
Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4°C. La stabilité du produit est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Type de produit Supermix de qPCR Express
Quantité 200 réactions
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc