Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Code produit 10397333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10397333 1000 réactions 1000 réactions
10174233 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397333 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 1179501K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4045.00€
    2184.30€ / 1000 réactions
    Économisez 1860.70€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Les kits Express qPCR SuperMix sont compatibles avec les instruments à cycle rapide pour vos tests qPCR basés sur des sondes.
  • ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
  • Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les kits SuperMix de qPCR Express sont fournis sous la forme d’un SuperMix de qPCR 2X avec ROX prémélangé ou dans un tube séparé.
Conserver à -20°C dès réception. Une fois décongelé, le SuperMix de qPCR EXPRESS peut être conservé jusqu’à 1 mois à +4°C. Le produit est garanti pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode
Type de produit Supermix de qPCR Express
Quantité 1,000 reactions
Suffisant pour 1000 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 1000 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc