Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Description
Ce kit EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix est fourni avec un colorant de référence ROX prémélangé.
- ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
- Colorant SYBR GreenER
- Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 5 × 5 ml de SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ avec ROX prémélangé. Conserver à −20°C pour une conservation à long terme. Les SuperMix de qPCR Express peuvent être conservés à 4–8°C pendant un mois maximum. |
| Méthode de détection | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode |
| Type de kit | Kit d’instrument à cyclage rapide |
| Gamme de produits | SYBR GreenER |
| Type de produit | Master Mix SYBR PCR en temps réel |
| Afficher plus |