Learn More
Cole-Parmer™ Sonomètre numérique Extech™
Code produit 11790519 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11790519 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11790519 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4042532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    151.61€ / 1 pièces
    Économisez 17.39€
    10% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez les niveaux de décibels dans une variété de situations sur le lieu de travail, y compris la surveillance des machines professionnelles et les vérifications du système audio / d’alarme à ce sonomètre économique. Le sonomètre numérique Extech™ Cole-Parmer™ est doté d’un affichage numérique avec un graphique à barres analogique convivial.
L’affichage numérique inclut un graphique à barres analogique et une résolution de 0,1 dB plus pour une lisibilité aisée. La fonction de maintien MAX stocke le niveau de dB le plus élevé atteint et la mise hors tension automatique préserve la durée de vie de la batterie au fil du temps. L’appareil de mesure dispose d’une plage de mesure réglable de 40 à 130 dB avec une pondération A/C sélectionnable et une réponse rapide/lente. Pare-brise pour microphone et quatre piles AAA incluses.
Spécification
Profondeur (métrique) 44,5 mm
Type de produit Sonomètre numérique
Type d’affichage Numérique
À utiliser avec (application) Pour une variété de situations sur le lieu de travail, y compris la surveillance des machines professionnelles et les vérifications du système audio / d’alarme
Hauteur (métrique) 228,6 mm
Plages de mesure ± 2 dB
Résolution 0,1 dB
Poids (métrique) 215 g