Learn More
Extech Manomètre à pression différentielle robuste
Code produit 15247608 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
0 à 5 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Conditionnement
15247608 0 à 5 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15247608 Fournisseur Extech Code fournisseur 6860203
Expédition estimée: 24-12-2026
Manomètre à pression différentielle robuste pour mesures de pression relative ou différentielle à faible plage et haute résolution.
  • Mesure de 0 à 55,4 in WC.
  • Très grand écran LCD rétroéclairé.
  • Conçu pour une utilisation en salles blanches, pour le traitement des moisissures, en physiologie animale et pour les applications générales de CVC.
  • Ce manomètre durable et facile à utiliser comporte 11 unités de mesure, l'enregistrement des valeurs min/max, l'horodatage relatif et un système intégré. USB port.
  • Les fonctions incluent le maintien des données, la mise hors tension automatique, les fonctions min/max et une fonction zéro pour la correction ou la mesure du décalage.
Spécification
Type de batterie 9 V
Certifications/Conformité Conformité CE
À utiliser avec (application) Gamme basse et haute résolution pour la mesure de la pression différentielle ou de la jauge
Comprend Une pile de 9 volts
Taille (impériale) du raccord 0,12 in Raccord
Taille (métrique) du raccord Cannelure : 3,17 mm
Précision ±0,3 % pleine échelle
Type d’affichage LCD
Gamme de pression 0 à 5 psi
Type de produit Manomètre de pression différentielle pour usage intensif Extech