Learn More
Fisherbrand™ Gants en nitrile à manchette étendue
Code produit 15662357 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
L
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15662357 S 50 pièces
15682357 L 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15662357
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Ultraépais (6 mil) pour offrir une durabilité exceptionnelle et une protection supplémentaire.
  • Non poudrés
  • Finition complètement texturée pour une meilleure préhension dans des conditions sèches ou humides
  • Ambidextres et non stériles, manchettes à bord roulé
  • Testés pour une utilisation avec exposition aux médicaments de chimiothérapie
  • Longueur : 12 po (30,5 cm)
  • Épaisseur : 6 mil (paume), 7 mil (doigt), 4,5 mil (manchette)
  • Émeraude
Certifications
Certifié ISO 9001 QMS ; homologation 510K pour usage médical aux États-Unis
Compliance
Conforme aux normes ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578 ; ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour usage médical.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), testés pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie
AQL 1,5
Couleur Émeraude
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions S
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm