Learn More
Kartell SpA Poignée d’extension pour lave-pipette automatique
Code produit 10102621
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Rondelles à pipettes
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10102621 Rondelles à pipettes 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102621 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0121900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.01€
    16.63€ / 2 pièces
    Économisez 23.38€
    58% de réduction
En stock
Poignée d’extension pour le panier de l’article 0021900
Composant de la laveuse automatique de pipettes code article 0021900. Poignée d’extension destinée à être utilisée pour les burettes
Spécification
À utiliser avec Rondelles à pipettes
Hauteur (impériale) 11,53 in
Hauteur (métrique) 292.9 mm
Type de produit Manche extensible