Learn More
Thermo Scientific™ Master Mixes et Blend Kits pour PCR (réaction en chaîne de la polymérase) longue portée Extensor
Code produit 11819512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Extensor Master Mix (1 formule tampon)
Extensor ReddyMix Master Mix (1 formule tampon)
Quantité:
Réactions 400 x 25 µl
Réactions 500 x 25 µl
Conditionnement:
400 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité unitSize
11819512 Extensor Master Mix (1 formule tampon) Réactions 500 x 25 µl 400 réactions
12340130 Extensor ReddyMix Master Mix (1 formule tampon) Réactions 400 x 25 µl 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11819512 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0792/B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Pour amplification de fragments d'ADN complexes jusqu'à 12 kb, Association de 2 polymérases dont 1 avec activité correctrice 3'-5' exonucléase, Améliore la fidélité d'un facteur 4 par rapport à une Taq polymérase seule etpermet d'obtenir
• Des fragments plus longs. Mélange réactionnel 2x prêt à l'emploi contenant: polymerase mix 2,5 unité par réaction pour PCR de 50μL, dNTPs 350 μM chaque, tampon I, MgCl2 2,25mm, Ajouter 25μL de mélange ADN-amorce à 25μL de
• Master Mix 2x pour PCR de 50μL, Tube de 1mL pour 40 PCR de 50μL, 100 unités. 5 tubes, 500 unités en tout.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Stocker à -20°C. Éviter les cycles de gel/dégel
Description Extensor Master Mix (1 formule tampon)
Quantité Réactions 500 x 25 µl
À utiliser avec (application) Cloning
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.