Learn More
Brady™ External Unwinder EU4
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessories for BradyPrinter™ model BP-PR Plus series.
- Field installable
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
| Diamètre (métrique) | 300 mm |
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |