Learn More
Polyco Healthline Sacs compacteurs extra lourds, 150 L
Description
- Catégorie : Sacs compacteurs
- Résistance : Extra Heavy
- Capacité : 150 L
- Conçu pour l’élimination des déchets lourds dans l’industrie et la généralisation
- La conception tubulaire aide à réduire la casse sur les coutures latérales
- Contenu en matériaux recyclés : contenu recyclé à 100 %
- Couleurs disponibles : Noir et transparent
- Dimensions du sac : 558/838 x 1180 mm (22/33 x 47 in. environ.), 508/889 x 1143 mm (20/35 x 45 in. environ), 559/838 x 1194 mm (22/33 x 47 in. environ), 508/889 x 1143 mm (20/35 x 45 in. environ)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 45 in |
| Largeur (impériale) | 20/35 in |
| Type de produit | Sac |
| Capacité (impériale) | 39,6 gal |
| Afficher plus |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.